Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
Identify organic acids with high performance, sensitivity and reproducibility while preventing oxidative damage with this low-bleed, polar GC column.
343.85€ - 1197.83€
Specifica
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-WAXMS A
Tipo USP G25, G35
Temperatura max 240/250°C
Polarità Polar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 24
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10086254
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-1300
15 m 0.25 mm 0.25 μm
447.24€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10594475
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-1310
15 m 0.32 mm 0.25 μm
467.06€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10754057
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-1420
30 m 0.25 mm 0.25 μm
694.66€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10229274
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-1430
30 m 0.32 mm 0.25 μm
734.09€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10147604
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-1440
30 m 0.53 mm 0.25 μm
871.09€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10535615
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-1540
60 m 0.25 mm 0.25 μm
1197.83€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10660426
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-1560
60 m 0.53 mm 0.25 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10596565
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2110
15 m 0.25 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10468464
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2120
15 m 0.32 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10596755
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2130
15 m 0.53 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10487314
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26087-2230
30 m 0.25 mm 0.5 μm
715.52€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10781937
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2240
30 m 0.32 mm 0.5 μm
743.36€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10791937
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2250
30 m 0.53 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10487504
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2350
60 m 0.25 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10628515
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2360
60 m 0.32 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10499424
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2370
60 m 0.53 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10754837
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2850
15 m 0.32 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10640256
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2860
15 m 0.53 mm 1 μm
514.95€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10220245
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2970
30 m 0.32 mm 1 μm
769.51€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10417724
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-2980
30 m 0.53 mm 1 μm
830.29€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10427724
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-3090
60 m 0.32 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10095934
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-3100
60 m 0.53 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10409434
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-3340
15 m 0.53 mm 1.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10229554
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26087-3360
30 m 0.53 mm 1.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
G25, G35
240/250°C
Polar
Documenti
Product Certifications
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns