Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns
Analyze FAMEs with excellent thermal stability using this column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26088-2970
717.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10187994
  • 721.49€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240/260°C
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS
Xylene Isomers Analysis, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
30 m
1 um Thickness; 0.32 mm ID; 30 m Length
0.32 mm
TraceGOLD
G14, G15, G16, G20, G39
1 μm
Polar
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns > 1μm film thickness; 0.32mm ID; 30m length