Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns
Analyze FAMEs with excellent thermal stability using this column.
355.00€ - 1385.79€
Specifica
Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
---|---|
Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
Temperatura max | 240/260°C |
Polarità | Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10734267
|
Thermo Scientific™
26088-0200 |
10 m | 0.0 mm | 0.1 μm |
522.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10419444
|
Thermo Scientific™
26088-1300 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
440.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10137944
|
Thermo Scientific™
26088-1310 |
15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10477714
|
Thermo Scientific™
26088-1420 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
700.28€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10209234
|
Thermo Scientific™
26088-1430 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
721.49€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10219234
|
Thermo Scientific™
26088-1440 |
30 m | 0.53 mm | 0.25 μm |
824.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10381065
|
Thermo Scientific™
26088-1540 |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
1189.84€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10025794
|
Thermo Scientific™
26088-1550 |
60 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
1290.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10722537
|
Thermo Scientific™
26088-1560 |
60 m | 0.53 mm | 0.25 μm |
1385.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10391065
|
Thermo Scientific™
26088-2110 |
15 m | 0.25 mm | 0.5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10157804
|
Thermo Scientific™
26088-2120 |
15 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
467.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10167804
|
Thermo Scientific™
26088-2130 |
15 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
512.83€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10670446
|
Thermo Scientific™
26088-2230 |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
671.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10744647
|
Thermo Scientific™
26088-2240 |
30 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
728.36€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10055594
|
Thermo Scientific™
26088-2250 |
30 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
821.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10147944
|
Thermo Scientific™
26088-2350 |
60 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
1209.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10219614
|
Thermo Scientific™
26088-2360 |
60 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
1274.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10229614
|
Thermo Scientific™
26088-2370 |
60 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
1368.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10535065
|
Thermo Scientific™
26088-2850 |
15 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10380875
|
Thermo Scientific™
26088-2860 |
15 m | 0.53 mm | 1 μm |
493.94€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10187994
|
Thermo Scientific™
26088-2970 |
30 m | 0.32 mm | 1 μm |
721.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10280285
|
Thermo Scientific™
26088-2980 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
857.06€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10210055
|
Thermo Scientific™
26088-3090 |
60 m | 0.32 mm | 1 μm |
1258.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10468104
|
Thermo Scientific™
26088-3100 |
60 m | 0.53 mm | 1 μm |
1329.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10279274
|
Thermo Scientific™
26088-3340 |
15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10321355
|
Thermo Scientific™
26088-3360 |
30 m | 0.53 mm | 1.5 μm |
838.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Analyze FAMEs with excellent thermal stability using the Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC Column.
Engineered for Superior Performance- Polar phase, polyethylene glycol
- Polar-deactivated surface that tightly binds polymer for excellent thermal stability
- Resistive to oxidative damage and damage from strongly acidic or basic volatiles better than silicone solid phases
- Applications:
- Fatty acid methyl esters (FAMEs)
- Flavor compounds and essential oils
- Solvents
- Xylene isomers
- EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
- This low-bleed, stable column produces consistent results.
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
- Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
- Aldehydes
- Essential oils
- Solvents
- Xylenes
- Alternative Uses:
- Acids
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Alditol acetates (sugars)
- Amines–Aliphatic
- Amines–Aromatic
- Herbicides
- Ketones
- Nitroaromatics
- Phenols
- Volatiles
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Specifica
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
240/260°C | |
Polar |