Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC Columns
Ensure excellent column-to-column reproducibility using the Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC Columns.
Marca:  Thermo Scientific™ 26M88-1300
Codice prodotto. 11840463
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
260°C
0.25 mm
G14, G15, G16, G20, G39
0.25 μm
0.25 μm
Polar
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS
GC for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile, GC for Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs), Flavor Compounds, Essential Oils, Amines, Solvents, and Xylene Isomers
40°C°C to 260°C
15 m
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC Columns > 0.25μm; 0.25mm ID; 15m length