Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC Columns
Ensure excellent column-to-column reproducibility using the Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC Columns.
351.97€ - 1352.29€
Specifica
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-WAXMS
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Temperatura max 260°C
Da utilizzare con (applicazione) GC for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile, GC for Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs), Flavor Compounds, Essential Oils, Amines, Solvents, and Xylene Isomers
Gamma di temperatura 40°C°C to 260°C
Visualizza altre specifiche
Products 10
Product Code Brand Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Price Quantity & Availability  
11810473
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-2860
15 m 0.53 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11890463
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-2230
30 m 0.25 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11840463
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-1300
15 m 0.25 mm 0.25 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11830463
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-0350
15 m 0.25 mm 0.10 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11800473
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-2250
30 m 0.53 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11850463
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-1420
30 m 0.25 mm 0.25 μm
792.12€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11870463
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-1540
60 m 0.25 mm 0.25 μm
1352.29€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11820473
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-2880
30 m 0.53 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11860463
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-1440
30 m 0.53 mm 0.25 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11830473
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26M88-3360
30 m 0.53 mm 1.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Description
Vedi altri risultati
Specifications
Specifications
TraceGOLD™ TG-WAXMS
260°C
40°C°C to 260°C
G14, G15, G16, G20, G39
GC for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile, GC for Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs), Flavor Compounds, Essential Oils, Amines, Solvents, and Xylene Isomers
Polar
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC Columns