Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC Columns
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC Columns offer a low polarity, low bleed column suitable for a wide range of applications.
383.11€ - 1526.04€
Specifica
Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
---|---|
Temperatura max | 340/360°C |
Polarità | Low-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11531134
|
Thermo Scientific™
26079-0200 |
10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11541134
|
Thermo Scientific™
26079-0350 |
15 m | 0.25 mm | 0.1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11551134
|
Thermo Scientific™
26079-0470 |
30 m | 0.25 mm | 0.1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11561134
|
Thermo Scientific™
26079-0480 |
30 m | 0.32 mm | 0.1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11571134
|
Thermo Scientific™
26079-1300 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
497.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11581134
|
Thermo Scientific™
26079-1310 |
15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11591134
|
Thermo Scientific™
26079-1420 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
762.72€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11501144
|
Thermo Scientific™
26079-1430 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
838.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11511144
|
Thermo Scientific™
26079-1540 |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
1318.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11521144
|
Thermo Scientific™
26079-1550 |
60 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
1526.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11531144
|
Thermo Scientific™
26079-2230 |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
801.03€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11541144
|
Thermo Scientific™
26079-2240 |
30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11551144
|
Thermo Scientific™
26079-2250 |
30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11561144
|
Thermo Scientific™
26079-2840 |
15 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11571144
|
Thermo Scientific™
26079-2960 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11581144
|
Thermo Scientific™
26079-2970 |
30 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11591144
|
Thermo Scientific™
26079-3340 |
15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11501154
|
Thermo Scientific™
26079-3360 |
30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11511154
|
Thermo Scientific™
26079-5780 |
20 m | 0.18 mm | 0.18 μm |
673.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Choose these columns which offer a low-polarity, low-bleed column suitable for a wide range of applications.
- Proprietary stationary phase
- Unique selectivity
- Similar to DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommended for:
- Pesticides
- PCB congeners
- PAH's
Specifica
TraceGOLD™ TG-XLBMS | |
340/360°C | |
Low-Polar |