Learn More
trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10150812
trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10150812
500 mg, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10150812
Marca: Thermo Scientific Acros 369715000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22784-59-4
Formula molecolare C43H37ClP2Pd
Molecular Weight (g/mol) 757.59
Numero MDL MFCD00010395
InChI Key GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name benzyl(chloro)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
SMILES Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Punto di fusione 166°C to 170°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Fieser 08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30
Peso formulazione 757.59
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0298279 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number369715000,369711000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals >