Learn More
Tri-n-octylphosphine oxide, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10072670
Tri-n-octylphosphine oxide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10072670
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10072670
Marca: Thermo Scientific Acros 207600250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-50-2
Formula molecolare C24H51OP
Molecular Weight (g/mol) 386.64
Numero MDL MFCD00002083
InChI Key ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209pegVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 65577
IUPAC Name 1-dioctylphosphoryloctane
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-octylphosphine oxide
Punto di fusione 50.0°C to 55.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 230°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (including isomer) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)7]3P(O)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in cyclohexane,methanol
Peso formulazione 386.64
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467319 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/11/2024 Catalog Number207605000,207600250,207601000
Numero di lottoA0466187 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/09/2024 Catalog Number207605000,207600250,207601000
Numero di lottoA0463093 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/05/2024 Catalog Number207605000,207600250,207601000
Numero di lottoA0461145 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2024 Catalog Number207605000,207600250,207601000
Numero di lottoA0444532 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2024 Catalog Number207605000,207600250,207601000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-n-octylphosphine oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Tri-n-octylphosphine oxide, 99%, Thermo Scientific Chemicals >