Learn More
Tributyl phosphate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tributyl phosphate |
Nota nome | 99% |
Punto di fusione | -79.0°C |
Densità | 0.9790g/mL |
Punti di ebollizione | 289.0°C |
Punto d'infiammabilità | 146°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula lineare | [CH3(CH2)3O]3P(O) |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468027 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 169930025,169930010,169930100 |
A0466616 | Certificato di analisi | 07/10/2024 | 169930025,169932500,169930010,169930100 |
A0465091 | Certificato di analisi | 01/08/2024 | 169930025,169932500,169930010,169930100 |
A0460570 | Certificato di analisi | 04/03/2024 | 169930025,169932500,169930010,169930100 |
A0460569 | Certificato di analisi | 04/03/2024 | 169930025,169932500,169930010,169930100 |
Sicurezza e movimentazione
- Tributyl phosphate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.