Learn More
Triisopropyl phosphite, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Triisopropyl phosphite |
Densità | 0.9140g/mL |
Punti di ebollizione | 94°C to 95°C (66.6 hPa) |
Punto d'infiammabilità | 62°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | [(CH3)2CHO]3P |
Indice di rifrazione | 1.4095 to 1.4115 |
Quantità | 100 g |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triisopropyl phosphite
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Titolo del prodotto
Triisopropyl phosphite, 96%, Thermo Scientific Chemicals >