Learn More
Triphenylmethyl mercaptan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Triphenylmethyl mercaptan, is used as a reagent used for the introduction of thiol group. Triphenylmethanethiol is a reagent used for the mild introduction of the mercapto functionality. It is also used as a pharmaceutical intermediate; Chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Triphenylmethyl mercaptan, is used as a reagent used for the introduction of thiol group. Triphenylmethanethiol is a reagent used for the mild introduction of the mercapto functionality. It is also used as a pharmaceutical intermediate; Chemical synthesis.
Solubility
It is insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Triphenylmethyl mercaptan |
Punto di fusione | 103°C to 108°C |
Odore | Stench |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 2113168 |
Informazioni di solubilità | It is insoluble in water. |
Peso formulazione | 276.4 |
Percent Purity | ≥98% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10226489 | Certificato di analisi | 03/07/2023 | A14888,A14888.14,A14888.22,A14888.06 |
10239022 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A14888.14,A14888.22,A14888.06 |
10160455 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14888.14,A14888.22,A14888.06 |
62000763 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14888.14,A14888.22,A14888.06 |
10226303 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14888.14,A14888.22,A14888.06 |
Sicurezza e movimentazione
- Triphenylmethyl mercaptan
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Triphenylmethyl mercaptan