Learn More
Triton™ X-100 (Electrophoresis), Fisher BioReagents™ Codice prodotto.: 10254583
Triton™ X-100 (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10254583
500 mL, HDPE Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
HDPE Bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10254583
Marca: Fisher BioReagents BP151500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Per solubilizzazione e permeabilizzazione delle membrane
This nonionic detergent is used to solubilize membranes, permeabilize unfixed eukaryotic membranes, and is a component of lysis buffers for DNA extraction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Numero MDL MFCD00132505
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triton™ X-100
Colore Undesignated
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 270°C
Punto di fusione 6°C
Punto d'intorbidamento 63 to 69°C
Densità 1.067g/cm³
pH 6 to 8
Quantità 500 mL
Identificazione Pass Test
Imballaggio HDPE Bottle
Formula lineare 4-(C8H17) C6H4 (OCH2CH2)n OH (n∽10)
Indice di Merck 15, 6850
Informazioni di solubilità Soluble in water
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-yl)fenossi]etanolo
Peso formulazione 646.86
Grado Elettroforesi
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triton X-100]TS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Triton™ X-100 (Electrophoresis), Fisher BioReagents™ >