Learn More
Troemner Replacement Wall Bracket (Labjaws)
Secure gas cylinders to increase safety with this Wall Bracket (Labjaws).
Marca: Troemner 08129-64
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 2 year warranty.
Specifica
Nylon, Nickel Plated Zinc | |
Grip Range: 4 to 14 in. | |
Replacement Wall Bracket (Labjaws) |
Titolo del prodotto
Troemner Replacement Wall Bracket (Labjaws) > Replacement Wall Bracket (Labjaws); Grip Range: 4 to 14 in.