Learn More
TST™ Striscia con indicatore per emulazione TST™ Control™
Place the TST™ Control™ Self Adhesive Emulating Indicator Strip inside trays, packs or pouches when autoclaving so the indicator will confirm that good quality steam has penetrated to the point of placement.
Marca: TST™ 2342AB
Beschreibung
- ISO 11140 part 1, class 6 classification
- Paper
- Steam sterilization
Spezifikation
Sì | |
Per sterilizzazione | |
Striscia con indicatore di emulazione TST Control™ | |
Una volta inserito all’interno di vassoi, confezioni o buste, un indicatore di emulazione TST Control confermerà che un vapore di buona qualità è penetrato nel punto di posizionamento | |
Confezione da 100 | |
5.3 min |
ISO 11140 parte 1, Classe 6 | |
Autoclave | |
da 121 a 134 °C | |
Carta | |
Sì | |
Vapore |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.