Learn More
TST™ Striscia con indicatore per emulazione TST™ Control™
Place the TST™ Control™ Self Adhesive Emulating Indicator Strip inside trays, packs or pouches when autoclaving so the indicator will confirm that good quality steam has penetrated to the point of placement.
49.55€ - 119.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 11140 parte 1, Classe 6 |
Da utilizzare con (applicazione) | Per sterilizzazione |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclave |
Product Type | Striscia con indicatore di emulazione TST Control™ |
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Tempo di sterilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Tempo di sterilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12906996
|
TST™
2342AB |
da 121 a 134 °C | 5.3 min |
63.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12916996
|
TST™
2340AB |
134 °C | 3.5 min |
49.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12926996
|
TST™
3726AB |
da 121 a 134 °C | 5.3 e 15 min. |
119.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- ISO 11140 part 1, class 6 classification
- Paper
- Steam sterilization
Specifica
Sì | |
Per sterilizzazione | |
Striscia con indicatore di emulazione TST Control™ | |
Carta | |
Sì |
ISO 11140 parte 1, Classe 6 | |
Autoclave | |
Una volta inserito all’interno di vassoi, confezioni o buste, un indicatore di emulazione TST Control confermerà che un vapore di buona qualità è penetrato nel punto di posizionamento | |
Confezione da 100 | |
Vapore |
Titolo del prodotto
TST™ Striscia con indicatore per emulazione TST™ Control™