Learn More
Thermo Scientific™ TSX Freezer Exterior Illumination Accessories
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples.
413.06€ - 517.58€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17344650
|
Thermo Scientific™
TSXLBLG |
TSX600/700 Freezers | 920 mm |
517.58€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
17354650
|
Thermo Scientific™
TSXLBSM |
TSX400/500 Freezers | 500 mm |
413.06€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples
Specifica
Plastic | |
Clear |
Only compatible with TSX units built after May 25, 2021. See label on left side of TSX cabinet for manufacturing date.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TSX Freezer Exterior Illumination Accessories