Learn More
Tungsten foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11311499
Tungsten foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11311499
50 x 100 mm
Click to view available options
Quantità:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
Codice prodotto. 11311499
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013981.FY
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-33-7
Formula molecolare W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
Numero MDL MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten
Aspetto Silver Gray foil
Densità 19.3g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Quantità 50 x 100 mm
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR02I082 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/05/2022 Catalog Number013981.FG,013981.FY
Numero di lottoH18K44 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number013981.FG,013981.FY
Numero di lottoE06M04 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number013981.FG,013981.FY
Numero di lottoC22X010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number013981.FG,013981.FY
Numero di lottoJ19P31 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number013981.FG,013981.FY
Titolo del prodotto
Tungsten foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >