Learn More
Brannan™ Twaddle Hydrometers
Shot loaded Twaddle hydrometers
14.25€ - 21.75€
Specifica
Quantità 1Each
Tipo Twaddle Hydrometer
Incrementi 1 g/mL
Certificazione/Conformità UKAS
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Intervallo Baumé Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo Baumé Prezzo Quantità e disponibilità  
12839207
Vedere i documenti
Brannan™
63/099/8
0 to 24 g/mL
21.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12869177
Vedere i documenti
Brannan™
10/106/0
138 to 170 g/mL
16.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12849177
Vedere i documenti
Brannan™
10/103/0
48 to 74 g/mL
14.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm
Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.
Specifica
Specifica
1Each
Twaddle Hydrometer
1 g/mL
UKAS