Learn More
Cole-Parmer™ Pinza universale a due branche
Securely hold burets, thermometers, beakers, and flask necks with these extension clamps. Standard Two-Prong Extension Clamps are deal for holding straight-sided apparatus. Dual adjustable clamps are offered in either stainless steel or nickel plated zinc.
49.50€ - 54.10€
Specifica
Quantità | Utility Clamp |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per il supporto di strumenti con lati dritti quali burette, termometri, becher e colli di beute |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11735419
|
Cole-Parmer™
08021-44 |
Da 0 a 92 mm |
53.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11745419
|
Cole-Parmer™
08021-48 |
95 mm |
54.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11939718
|
Cole-Parmer™
08021-46 |
75 mm |
49.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Choose single adjustment style for standard use where one prong or finger is adjusted using a wing nut, while the other prong remains stationary or for a more versatile clamp choose the dual adjustment style.
- Both prongs are easily adjusted over a wider range
- Available in medium and large sizes
- Supplied with non-slip vinyl sleeves or for temperatures above 100°C, fiberglass covers
- An additional holder must be purchased in order to attach clamps to lab-frames, support stands or other apparatus
Specifica
1 ciascuno | |
Utility Clamp | |
Nickel-plated Zinc | |
Ideale per il supporto di strumenti con lati dritti quali burette, termometri, becher e colli di beute |