Learn More
Thermo Scientific™ Rotore oscillante TX-200
Accommodate a wide range of processing volumes with the TX-200 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor.
Marca: Thermo Scientific™ 75003660
211.94 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Accommodate a wide range of processing volumes with the Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor.
Informazioni per l'ordine:Round buckets (75-003-659), biocontainment lids (75-003-660) and replacement O-rings (75-003-687) are sold separately. Disponibilità anche di numerosi adattatori. Per informazioni rivolgersi al proprio rappresentante.
Compatibile con:
™™™™™
Consigliato per:
Colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
Specifica
Biocontainment Lids for Round Buckets (4) | |
™™™™™™™ | |
Set of 4 |
Bucket Lid | |
Yes |