Learn More
Thermo Scientific™ Rotore oscillante TX-200
Accommodate a wide range of processing volumes with the TX-200 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor.
158.79€ - 1256.25€
Specifica
Biocontainment Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10707025
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003658
Rotore oscillante
1256.25€
Pezzo
11784998
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003659
Rotore oscillante
893.45€
4 sets
11794998
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003660
Bucket Lid
271.35€
pezzi 4
11765008
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003687
Replacement O-ring
158.79€
pezzi 4
Descrizione
Descrizione
Accommodate a wide range of processing volumes with the Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor.
Ordering Information:
Round buckets (75-003-659), biocontainment lids (75-003-660) and replacement O-rings (75-003-687) are sold separately. A variety of adapters are also available. Contact your sales representative for more information.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
Specifica
Specifica
Yes
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Rotore oscillante TX-200