Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori TX-400
Use these rotor adapters with round buckets, which enable rotor to accept bottles up to 250 mL and tubes up to 100 mL.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003708
Codice prodotto. 10460595
  • 540.69€ / pezzi 4
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-400 Adapters with round buckets in the TX-400 Rotor.
The adapters enable rotor to accept bottles up to 250mL and tubes to 100mL.
  • Maximum adapter capacity: 4 × 250mL (4 × 400mL with 400mL polypropylene bio-bottles)
  • Maximum adapter O.D. × L: 62 × 125mm (80 × 125mm with 400mL bio-bottles)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adapter
45 mm
4
100 mL Round-bottom, Open-tube
117 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori TX-400 > 100mL Round-bottom, Open-tube