Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori TX-400
Use these rotor adapters with round buckets, which enable rotor to accept bottles up to 250 mL and tubes up to 100 mL.
512.55€ - 544.71€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10105244
|
Thermo Scientific™
75003680 |
76 x 5/7 mL Blood Collection Tube |
512.55€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10014034
|
Thermo Scientific™
75003681 |
56 x 10/15 mL Blood Collection Tube |
512.55€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10308054
|
Thermo Scientific™
75003682 |
15 mL Conical Tube |
512.55€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10586394
|
Thermo Scientific™
75003683 |
50 mL Conical Tube |
512.55€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10296454
|
Thermo Scientific™
75003700 |
1.5/2.0 mL Conical Microtube |
513.56€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10595644
|
Thermo Scientific™
75003703 |
30/25 mL DIN Round/Flat-bottom |
539.69€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10667555
|
Thermo Scientific™
75003704 |
15 mL Round-bottom Sarstedt |
512.55€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10247084
|
Thermo Scientific™
75003706 |
25 mL Universal |
544.71€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10481935
|
Thermo Scientific™
75003707 |
50 mL DIN Round-bottom |
540.69€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10460595
|
Thermo Scientific™
75003708 |
100 mL Round-bottom, Open-tube |
540.69€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10337914
|
Thermo Scientific™
75003788 |
175, 200, 225, 250 mL Bottle |
513.56€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10627755
|
Thermo Scientific™
75003793 |
3 mL RIA or Round-bottom without Cap |
512.55€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10062774
|
Thermo Scientific™
75003794 |
15 mL Blood Collection Tube |
513.56€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10297274
|
Thermo Scientific™
75003798 |
14 mL Conical Urine Tube |
517.58€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10358344
|
Thermo Scientific™
75003799 |
50 mL Round-bottom |
512.55€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-400 Adapters with round buckets in the TX-400 Rotor.
The adapters enable rotor to accept bottles up to 250mL and tubes to 100mL.- Maximum adapter capacity: 4 × 250mL (4 × 400mL with 400mL polypropylene bio-bottles)
- Maximum adapter O.D. × L: 62 × 125mm (80 × 125mm with 400mL bio-bottles)
Specifica
4 |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori TX-400