Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 mL Swinging Bucket Rotor
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Marca: Thermo Scientific™ 75003615
357.95 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Ordering Information:Buckets, lids and microplate carriers are sold separately; order Rotor Body (75-003-607) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four) order 75-003-610. Tube adapters are also available separately. Contact your sales representative for information.
Includes:
Rotor manual
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R, and Thermo Scientific SL40/40R
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
Specifica
ClickSeal Biocontainment Lids | |
Not Applicable | |
Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. | |
Set of 4 |
Bucket Lid | |
Rectangular Buckets | |
Yes |
Videos
-
Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
-
Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
Offerte speciali
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31