Learn More
DuPont™ Manica C Tychem™
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Colore:
Giallo
Descrizione
- Trattamento antistatico
- Ampi elastici su polsini e parte superiore del braccio
- Utilizza la resistenza del Tyvek e un rivestimento a barriera polimerica per offrire la solida protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici (anche a pressione)
- Per la protezione da schizzi o schizzi in pressione in numerosi ambienti industriali, compresi quelli di produzione di polpa e carta, industria alimentare, trasformazione chimica e produzione farmaceutica
Specifica
Specifica
Size | Universal |
Struttura | In Tyvek con rivestimento a barriera polimerica |
Product Type | Manicotto |
Materiale | Tyvek |
Colore | Giallo |
Tipo di giuntura | Cuciture ribattute con nastro di rivestimento |
Stile polso | Elastico |
Finitura | Rivestimento a barriera polimerica |
Certificazione/Conformità | EN 530, DIN EN ISO 536, ISO 2758, EN ISO 7854, EN 863, DIN EN 20811 |
Lunghezza (sistema metrico) | 45 cm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
DuPont™ Manica C Tychem™ >