Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
2005.00€ - 5065.00€
Specifica
Product Type Autoclave Bag
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Drawstring
Colore White
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 24
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
17718067
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1870D
70 x 18 in.
4885.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17788097
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2448D
48 x 24 in.
4855.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17768107
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2646D
46 x 26 in.
4810.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17768127
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3248D
48 x 32 in.
2585.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17798127
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3434D
34 x 34 in.
5020.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17852041
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3620D
36 x 20 in.
3425.00€
pezzi 250
17768137
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3636D
36 x 36 in.
5065.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17788137
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3642D
36 x 42 in.
2585.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17708147
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3646D
36 x 46 in.
2675.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17738147
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3648D
48 x 36 in.
2710.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17778147
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3664D
64 x 36 in.
2940.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17798147
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3672D
72 x 36 in.
2985.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17718157
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3838D
38 x 38 in.
2615.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17748157
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4040D
40 x 40 in.
2650.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17778157
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4060D
60 x 40 in.
3105.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17738167
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4244D
44 x 42 in.
2405.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17768167
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4450D
50 x 44 in.
2765.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17710378
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4848D
48 x 48 in.
2710.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17708177
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4850D
50 x 48 in.
2765.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17949519
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4860D
48 x 60 in.
2480.00€
Pezzo
17728177
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4864D
64 x 48 in.
2970.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17748177
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A5028D
28 x 50 in.
2005.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17583326
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A6060D
60 x 60 in.
3890.00€
pezzi 100
17778177
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A6250D
50 x 62 in.
3785.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed for steam sterilization
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
Autoclave Bag
Drawstring
Single-use
Pharmaceutical Equipment
Non-sterile
<250°F
Autoclavable
White
Steam Sterilization
Tyvek
Steam
<125°C