Learn More
DuPont™ Tuta da lavoro con cappuccio in Tyvek™
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun DuPont™ Tyvek™@@@600@@@ Plus con calzini è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi e aerosol a base acquosa e offre un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili.
13.50€ - 995.00€
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
---|---|
Materiale | Tessuto Tyvek™ |
Monouso | Sì |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico, Calzini annessi, Patte per stivali |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11703073
|
DuPont™
D13398935 |
X-Large |
13.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12322259
|
DuPont™
D13398935 |
X-Large |
256.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11843510
|
DuPont™
D13398935 |
X-Large |
969.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11833520
|
DuPont™
D13495777 |
piccolo |
969.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11773063
|
DuPont™
D13495777 |
piccolo |
13.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12392249
|
DuPont™
D13495777 |
piccolo |
248.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11843520
|
DuPont™
D13495765 |
Medium |
969.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12302259
|
DuPont™
D13495765 |
Medium |
248.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11793063
|
DuPont™
D13398948 |
Large |
13.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12312259
|
DuPont™
D13398948 |
Large |
256.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11833510
|
DuPont™
D13398948 |
Large |
969.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11823520
|
DuPont™
D13398927 |
2 X-Large |
969.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11713073
|
DuPont™
D13398927 |
2 X-Large |
13.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12332259
|
DuPont™
D13398927 |
2 X-Large |
256.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12342259
|
DuPont™
D13495744 |
3 X-Large |
254.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12623700
|
DuPont™
D13495744 |
3 X-Large |
995.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta aggiuntiva per stivali al ginocchio.
- Disponibile in bianco, nelle misure da S a XXXL.
- Robusta ma leggera (<250 g per indumento).
- La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della tuta alla maschera.
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita.
- Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire.
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Sì | |
Elastico, Calzini annessi, Patte per stivali | |
Con cappuccio | |
Zip con patta autoadesiva e protezione per il mento | |
Categoria III, Tipo 4B, 5 e 6, EN 1073-2 EN 14126, EN 1073-2 | |
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 | |
80/conf. |
Tessuto Tyvek™ | |
Elastico | |
Elastico | |
Elastico | |
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto | |
Sottogola autoadesivo | |
Per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare, nel settore della produzione farmaceutica o nei laboratori di ricerca e biosicurezza, applicazioni mediche e esposizione a rischi biologici |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.
Titolo del prodotto
DuPont™ Tuta da lavoro con cappuccio in Tyvek™