Learn More
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™
GREENER_CHOICE
Prodotte in materiale Dupont™ Tyvek™. Le tute per uso industriale in Tyvek™ sono dotate di trattamento antistatico su entrambi i versi.
Marca:  DuPont™ D13395684
193.26 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11371633
  • 244.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With collar
  • Internal stitched seams
  • Zipper made of TYVEK™ with flap
  • Elastic cuffs, ankles and waist
  • Antistatic treatment
  • Category III, Type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Tuta per uso industriale
HDPE
Elastico
Elastico
Zip
Categoria III, tipo 5 e 6
EN 1073-2, EN 1149-5
Per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare, nel settore della produzione farmaceutica o nei laboratori di ricerca e biosicurezza
X-Large
Bianco
Elastico
Con fascetta
Con punti
Con collare
Polsini con elastico, cerniera anteriore
100/conf.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™ > Formato: X-Large