Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Cleanroom Hood
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Product Type: Hood
Descrizione
- Bound hood opening for low particle shedding
- Full face opening
- Ties with loops for adjustable fit
- Accessory
Specifica
Specifica
Product Type | Hood |
Size | One Size |
Materiale | Polyethylene |
Tipo di chiusura | Ties with Loops |
Modello | IC668B00 |
Tipo di giuntura | Bound |
Sterilità | Non-sterile |
Certifications/Compliance (Europe) | (EU) 2016/425, EN 14126, ISO Class 6-9 |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleanrooms Within The Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing, Food Processing, Cosmetics Industry, Electronics Industries as Well as in Other Critical or Controlled Environments. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Cleanroom Hood >