Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Cleanroom Sleeve Codice prodotto.: 16448363
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Cleanroom Sleeve
Codice prodotto. 16448363 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Type: Sleeve
Click to view available options
Type: Sleeve
Codice prodotto. 16448363
Marca: DuPont™ D15531634
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable and comfortable sleeve offering protection against dry particles and microorganisms.
  • Tunnelled elastication at wrist and bicep
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
  • Breathable and exceptionally low linting
  • Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Controlled Environment Sleeve
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Tipo di giuntura Bound
Modello IC501B00
Da utilizzare con (applicazione) Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing, Food Processing, Other Controlled Environments
Certifications/Compliance (Europe) (EU) 2016/425, EN 14126
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Cleanroom Class Class 1000-100,000 (ISO 6-8)
Titolo del prodotto
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Cleanroom Sleeve >