Learn More
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Descrizione
- Clean-processed and gamma-sterilized
- The hood fits a medical mask and has attached ties
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and low linting
- The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
- Typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry, as well as in other critical or controlled environments
Specifica
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | Small |
Sesso | Unisex |
Materiale | HDPE |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Stile vita | Elastic at Back |
Ankle Style | Attached Boots |
Stile polso | Elastic |
Tipo di chiusura | Zipper with Storm Flap |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2444125 | Certificato di sterilità | 11/12/2024 | D15504971 |
AHS2442128 | Certificato di sterilità | 11/12/2024 | D15504971 |
AHS2429146 | Certificato di sterilità | 14/08/2024 | D15504971 |
AHS2425134 | Certificato di sterilità | 20/07/2024 | D15504971 |
AHS2421126 | Certificato di sterilità | 20/07/2024 | D15504971 |
Titolo del prodotto
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS >