Learn More
SI Analytics™ Viscometro Ubbelohde
Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Ubbelohde Viscometer includes ring marks to ensure that they can be checked by means of manual measurements.
504.00€ - 505.00€
Specifica
Product Type | Viscosimetro |
---|---|
Calibrated | Sì |
Certificazione/Conformità | DIN 51 562 Parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Include | Contrassegni ad anello |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la determinazione della viscosità cinematica assoluta e relative di liquidi con comportamento del flusso newtoniano |
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Intervallo viscosità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Intervallo viscosità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12088173
|
SI Analytics™
285400201 |
0.003 K | 0.5 to 3 cSt | 0.47mm Diameter |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12078173
|
SI Analytics™
285400218 |
0.005K | 0.8 to 5 cSt | 0.54mm Diameter |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10053940
|
SI Analytics™
285400226 |
0.01K | 1.2 to 10 cSt | 0.63mm Diameter |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12098173
|
SI Analytics™
285400234 |
0.03K | 3 to 30 cSt | 0.84mm Diameter |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10701761
|
SI Analytics™
285400172 |
0.05K | 5 to 50 cSt | 0.95mm Diameter |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12008183
|
SI Analytics™
285400242 |
0.1K | 10 to 100 cSt | 1.13mm Diameter |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12028183
|
SI Analytics™
285400259 |
0.3K | 30 to 300 cSt | 1.50mm Diameter |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12018183
|
SI Analytics™
285400189 |
0.5K | 50 to 500 cSt | 1.69mm Diameter |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12068183
|
SI Analytics™
285400283 |
10K | 1000 to 10,000 cSt | 3.60mm Diameter |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12038183
|
SI Analytics™
285400267 |
1K | 100 to 1000 cSt | 2.01mm Diameter |
504.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual and automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
- The recommended minimum flow through time is 200 seconds
- Calibrated
- With constant for automatic measurements
- Filling quantity of 15 to 20mL
Specifica
Viscosimetro | |
DIN 51 562 Parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
Per la determinazione della viscosità cinematica assoluta e relative di liquidi con comportamento del flusso newtoniano |
Sì | |
Contrassegni ad anello | |
15 to 20 mL |
Titolo del prodotto
SI Analytics™ Viscometro Ubbelohde