Learn More
SI Analytics™ Viscometro Ubbelohde
Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Ubbelohde Viscometer includes ring marks to ensure that they can be checked by means of manual measurements.
Marca:  SI Analytics™ 285400201
Codice prodotto. 12088173
  • 505.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for transparent liquids manual and automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
  • The recommended minimum flow through time is 200 seconds
  • Calibrated
  • With constant for automatic measurements
  • Filling quantity of 15 to 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Viscosimetro
DIN 51 562 Parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Per la determinazione della viscosità cinematica assoluta e relative di liquidi con comportamento del flusso newtoniano
15 to 20 mL
0.5 to 3 cSt
0.003 K
Contrassegni ad anello
0.47mm Diameter
Titolo del prodotto
SI Analytics™ Viscometro Ubbelohde > ApproximateConstant: 0.003K