Learn More
Bolle Safety Ultim8 Platinum™ Occhiali/Occhiali di protezione
Click to view available options
Lens Tint: Trasparente
Descrizione
- Pivoting PC/TPR temples
- Sealed TPR foam
- Removable and adjustable strap
- Spectacle/goggle transformation kit
- Platinum™ coating
- Supplied with retainer strap and goggles conversion kit
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, EN166 FT |
Tipo di lente | Platinum™ |
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Glasses/Goggles |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Peso (sistema metrico) | 64 g |
Lens Material | Policarbonato |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 11
Videos
-
Bolle Safety ULTIM8
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Documenti
Product Information
Product Information
Bolle Safety ULTIM8
Dimensione file: 703 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Bolle Safety Ultim8 Platinum™ Occhiali/Occhiali di protezione >