Learn More
Biochrom Ultrospec 7000 Spectrophotometer UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth
The Ultrospec 7000 is a high performance standalone double-beam, UV-Visible spectrophotometer developed to meet the day-to-day needs of the busy laboratory doing many different applications. Engineered for robust, lower cost operation with minimal maintenance requirements. Bluetooth capabilities.
Marca:  Biochrom 29003608
Codice prodotto. 11628853
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Standalone instrument
  • Color touchscreen for easy operation
  • Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
  • Wide range of accessories and options available
Specifica
Specifica
4 to 4
330 mm
250 V
90/250 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
±0.5
UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth
190 to 1100 nm
457 mm
Titolo del prodotto
Biochrom Ultrospec 7000 Spectrophotometer UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth > Wavelength Range: 190 to 1100nm