Learn More
BICASA Mobiletto contenitore su ruote
Mobiletto contenitore su ruote - Corpo in nobilitato ignifugo - 1 ripiano interno
395.00€ - 608.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di armadietto | Mobile |
Certificazione/Conformità | EN 16121 |
Tipo di sportello | Solid |
N. di ripiani | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17487413
|
BICASA
TN.DL.0600.630 |
600 x 520 x 630 mm | 1 |
395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17497413
|
BICASA
TN.DL.0600.760 |
600 x 520 x 760 mm | 1 |
413.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17407423
|
BICASA
TN.DO.0900.760 |
900 x 520 x 760 mm | 2 |
548.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17417423
|
BICASA
TN.DO.1200.760 |
1200 x 520 x 760 mm | 2 |
608.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descripción
- Mobiletto contenitore su ruote
- Certificato e/o conforme alla norma EN 16121:2017
- Telaio di base in metallo con 4 ruote girevoli (cassa in Poliammide e battistrada in gomma termoplastica); le 2 frontali con freno di bloccaggio – Altezza mm 100
- Ante: apertura fino a 270° – Cerniere con aggancio automatico
- Profondità del corpo mm 500 + mm 20 di Maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
- Ripiano interno in metallo (regolabile in altezza)
- Serratura opzionale
- Colori frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Especificaciones
Not Autoclavable | |
EN 16121 | |
1 | |
Yes |
Mobile | |
Solid | |
4 Plastic Swivel Casters, 2 with Lockable Brake | |
Light Gray |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BICASA Mobiletto contenitore su ruote