Learn More
BICASA Mobiletto contenitore su ruote
Mobiletto contenitore su ruote - Corpo in nobilitato ignifugo - 1 ripiano interno
Marca: BICASA TN.DO.1200.760
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Mobiletto contenitore su ruote
- Certificato e/o conforme alla norma EN 16121:2017
- Telaio di base in metallo con 4 ruote girevoli (cassa in Poliammide e battistrada in gomma termoplastica); le 2 frontali con freno di bloccaggio – Altezza mm 100
- Ante: apertura fino a 270° – Cerniere con aggancio automatico
- Profondità del corpo mm 500 + mm 20 di Maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
- Ripiano interno in metallo (regolabile in altezza)
- Serratura opzionale
- Colori frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifica
Light Gray | |
Mobile | |
1200 x 520 x 760 mm | |
Left and Right | |
1 | |
Yes |
Not Autoclavable | |
EN 16121 | |
Solid | |
2 | |
4 Plastic Swivel Casters, 2 with Lockable Brake |
Titolo del prodotto
BICASA Mobiletto contenitore su ruote > Undercounter Cabinet on Casters; Dimensions (D x W x H): 1200 x 520 x 760 mm; No. of Doors: 2