Learn More
Haldenwanger™ Pestello in porcellana non satinato
Use these pestles for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Unglazed Porcelain Pestles are constructed from optimized laboratory porcelain.
12.90€ - 30.55€
Specifica
Finitura | Non levigato |
---|---|
Product Type | Pestello |
Materiale | Porcellana |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12313338
|
Haldenwanger™
L 56/0A/RAUH |
125 mm |
17.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10656405
|
Haldenwanger™
L 56/00/GLASIERT |
115 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10042964
|
Haldenwanger™
L 56/2/RAUH |
150 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10287274
|
Haldenwanger™
L 56/1/RAUH |
135 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12343338
|
Haldenwanger™
L 56/3/RAUH |
175 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Grinding surfaces are unglazed
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Non levigato | |
Pestello | |
Porcellana |
Titolo del prodotto
Haldenwanger™ Pestello in porcellana non satinato