Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
237.00€ - 249.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
Materiale | Vetro sodico-calcico tipo III |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for media, diagnostic and sample collection applications |
Stile collo | Filettatura a vite |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
14823562
|
Fisherbrand™
14823562 |
28 ml | 125/conf. | N/A | |||||
14833562
|
Fisherbrand™
127030 |
30 mL | 500/conf. |
249.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Type III Soda Lime Glass
- Polypropylene screw cap
- Clear color bottle
- Screw thread neck
- Autoclavable
Specifica
Trasparente | |
Vetro sodico-calcico tipo III | |
Filettatura a vite | |
A vite | |
Sì | |
82 mm | |
24 mm |
27 mm | |
Suitable for media, diagnostic and sample collection applications | |
Tubolare | |
Polipropilene | |
Tappo a vite | |
Vial |