Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
Marca: Fisherbrand™ 127030
229.89 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24350" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Type III Soda Lime Glass
- Polypropylene screw cap
- Clear color bottle
- Screw thread neck
- Autoclavable
Specifica
Clear | |
Vetro sodico-calcico tipo III | |
Adatto per terreni, applicazioni diagnostiche e di raccolta dei campioni | |
Tubolare | |
Polipropilene | |
Tappo a vite | |
500/conf. | |
24 mm |
27 mm | |
30 mL | |
Filettatura della vite | |
A vite | |
Sì | |
82 mm | |
Vial |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now