Learn More
Liebherr™ Upright Ultra-low Freezers
Liebherr™ -86°C Upright Ultra-low Freezers guarantee reliable, energy-efficient and safe storage validated using EN 60068-3. Robust, long-lasting and user-friendly with a wide temperature range from -40°C to-86°C from Liebherr, the refrigeration specialists.
Marca:  Liebherr™ SUFSG5001
15616.28 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25041" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17260587
  • 24771.66€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Brochures
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Liebherr™ Upright Ultra-low Freezers > Liebherr™ -86°C Upright Ultra-low Freezers; Capacity (Metric): 477 L; Footprint (Metric): 0.995 m2; Vial Capacity: max. 26325