Learn More
Urea, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10462985
Urea, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10462985
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10462985
Marca: Thermo Scientific Acros 424581000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Numero MDL MFCD00008022
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
Informazioni di decomposizione >132°C
Punto di fusione 131.0°C to 135.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.01% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare CH4N2O
Formula lineare H2NCONH2
Quantità 100 g
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Indice di Merck 15, 10052
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Molecular Weight (g/mol) 60.06
Peso formulazione 60.06
Pressione del vapore 1.25mmHg at 25°C
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.01% max
Forma fisica Fine Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0431020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/07/2024 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Numero di lottoA0463579 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/06/2024 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Numero di lottoB0150155A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2023 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Numero di lottoB0148758 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Numero di lottoB0147922 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Titolo del prodotto
Urea, 99%, Thermo Scientific Chemicals >