Learn More
Urea, ACS, 99.0-100.5%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11347898
Urea, ACS, 99.0-100.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11347898
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Codice prodotto. 11347898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036428.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used as a protein denaturant
Urea is a raw fabric for the manufacture of organic resins and is used as protein denaturant sealant and in agriculture, dyes, fuels, functional fluids, intermediates, paint additives and coating additives. Urea is used as a nitrogen-release fertilizer, on-corroding alternative to rock salt for road de-icing, browning agent in factory-produced pretzels, cloud seeding agent, a deep eutectic solvent and type of ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
Numero MDL MFCD00008022
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 132°C to 135°C
Densità 1.335 g/mL
pH 9.2 to 9.5
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5%
Odore Ammonia-like
Quantità 100 g
Beilstein 635724
Indice di Merck 14,9867
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid; Practically insoluble in chloroform and ether.
Peso formulazione 60.06
Percent Purity 99.0 to 100.5%
Grado ACS
Forma fisica Crystalline
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP14L006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/03/2025 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Numero di lottoZ19K026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/01/2025 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Numero di lottoW13K003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2024 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Numero di lottoU23K058 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/09/2024 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Numero di lottoS14K035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/07/2024 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Titolo del prodotto
Urea, ACS, 99.0-100.5%, Thermo Scientific Chemicals >