Learn More
Urea, ACS, 99.0-100.5%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Urea is a raw fabric for the manufacture of organic resins and is used as protein denaturant sealant and in agriculture, dyes, fuels, functional fluids, intermediates, paint additives and coating additives. Urea is used as a nitrogen-release fertilizer, on-corroding alternative to rock salt for road de-icing, browning agent in factory-produced pretzels, cloud seeding agent, a deep eutectic solvent and type of ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Urea |
Nota nome | For analysis ACS |
Punto di fusione | 132°C to 135°C |
Densità | 1.335 g/mL |
Intervallo percentuale saggio | 99.0 to 100.5% |
Quantità | 500 g |
Beilstein | 635724 |
Indice di Merck | 14,9867 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid; Practically insoluble in chloroform and ether. |
Peso formulazione | 60.06 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
P14L006 | Certificato di analisi | 17/03/2025 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |
Z19K026 | Certificato di analisi | 21/01/2025 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |
W13K003 | Certificato di analisi | 19/09/2024 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |
U23K058 | Certificato di analisi | 16/09/2024 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |
S14K035 | Certificato di analisi | 01/07/2024 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |