missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ USB-Ethernet Adapter for UN260

USB-Ethernet Adapter accessory for Memmert Ovens.

Marca:  Memmert™ UN260E06192

Codice prodotto. 17539975

  • 56.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Accessory
  • For use with Memmert Ovens
Specifica

Specifica

UN260 Oven
USB Ethernet Adapter
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Memmert™ USB-Ethernet Adapter for UN260 > For Use With: UN260

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato