Learn More
Eppendorf™ Pacchetto routine UVette™
Use these cuvettes for measuring small volumes (≥50μL). The Eppendorf™ UVette™ is a disposable UV/Vis cuvette with a light transmission of 220 to 1,600nm. UVettes offer superb purity, convenience and precision for photometric analysis.
Marca: Eppendorf™ 0030106300
68.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use these cuvettes for measuring small volumes (≥50μL). The Eppendorf™ UVette™ is a disposable UV/Vis cuvette with a light transmission of 220 to 1,600nm. UVettes offer superb purity, convenience and precision for photometric analysis.
- Plastica trasparente agli UV, priva di fluoropolimeri e di altri idrocarburi alogenati
- Due lunghezze del cammino ottico integrate in una singola cuvetta; ruotare la cuvetta UVette di 90° per scegliere tra il cammino da 10 mm e quello da 2 mm
- Indicazione del volume a 500 e 1,000 μl
- In confezione singola, certificate esenti da PCR e proteine per campioni delicati (ad esempio RNA) e di valore
- La finestra ottica alla base protegge dai graffi
- Cuvetta con base rastremata per un riempimento ottimale, impugnatura smerigliata per etichettatura
- Ideali per l'impiego con il biofotometro Eppendorf e il biospettrometro Eppendorf, disponibilità di adattatori per l'impiego con altri comuni spettrofotometri
- La confezione consente un pratico accesso a ciascuna UVette e la conservazione sicura in scatola richiudibile
Specifica
Confezione di Uvette per uso di routine | |
Plastica | |
2 mm or 10 mm | |
Tutti i fotometri e gli spettrometri |
50 to 2000 μL | |
Confezione da 80 | |
220 - 1600 nm |