Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps
VapLock™ Solvent Delivery Caps reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
64.80€ - 104.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solvent-Compatible Containers
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) 1/4 in.-28 UNF(F)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo Materiale Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Materiale Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15814524
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
12018-04
Three 1/4 in.-28 ports Blue/white PTFE, PP GL45
64.80€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15824524
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
12018-01
304 SS Port Thread Inserts, three 1/4 in.-28 Blue/white PTFE, PP, SS GL45
104.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15854474
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
12018-54
Two 1/4 in.-28 ports Blue/white PTFE, PP GL25
79.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) OD
Warranty
None
Specifica
Specifica
Solvent Safety
Solvent-Compatible Containers
1/4 in.-28 UNF(F)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps