Learn More
Watson-Marlow Azionamento serie 323 con testina 313DW
Pompe cased serie 300. Pompe da banco monocanale o multicanale con controllo RS232 manuale, remoto, analogico ed erogazione precisa. Pompe a tubo serie 300.
Marca: Watson-Marlow 030.3144.3DU
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Le pompe da laboratorio serie 300 sono una soluzione di pompaggio da banco con funzionalità di controllo manuale, remoto, analogico o RS232. Con coperchio in plastica ABS resistente agli agenti chimici e protezione IP31, le pompe 323E/D hanno una tastiera a membrana che controlla la pompa e un display LCD digitale per visualizzare la velocità. Sono disponibili quattro modelli con funzionalità crescenti:
- 323E/DDu pompe ad alta portata con controllo migliorato RS232/automatico/manuale
- 323E/DU e 323E/DU pompe a controllo analogico-automatico e manuale migliorato
- Pompe a comando manuale ad alte prestazioni 323E/DS
- Pompe a comando manuale 323E/DE
Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
- Teste a tre rulli 313D e 313D2 per tubo continuo
- Teste a quattro rulli 314D e 314D2 per tubo continuo
- Teste pompanti a microcassette a cinque canali a quattro rulli 314MC
- Teste pompanti a microcassette a cinque canali a otto rulli 318MC
- Teste 501RL e 501RL2 per tubo continuo
Specifica
Analog | |
IP31 | |
3 to 400 rpm | |
Run/Stop, direction change via contact closure or 5V TTL; Remote operation of MemoDose (hand/foot switch) | |
<70 dB (A) at 1m | |
313DW | |
104°F | |
40°C | |
230 x 230 x 132 mm | |
100/120/220/240 V |
LCD | |
0.81 to 2000 mL/min. | |
Yes | |
323U/D | |
3 | |
3 to 400rpm 133:1; 1.5 to 220rpm 147:1 | |
40°F | |
4°C | |
100 VA | |
50/60 Hz |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Accessori e Servizi
Accessori facoltativi
-
Watson-Marlow 313 Rapid-Load Pumphead Extension 313X Ext. Pumphead 3 Roller 1.6mm wall Codice del prodotto: 10601881
423.00€ / Pezzo
Titolo del prodotto
Watson-Marlow Azionamento serie 323 con testina 313DW > Model: 323U/D