Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader
Analyze a variety of samples with five measurement technologies, including absorbance (UV-Vis), fluorescence intensity, Luminescence, AlphaScreen / AlphaLISA and TRF.
Marca:  Thermo Scientific™ VLBL00GD0
44791.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25043" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17153451
  • 51000.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto3020-83354 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Numero di lotto3020-83414 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Numero di lotto3020-83429 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Numero di lotto3020-83437 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Numero di lotto3020-83464 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader > Measurement Technology: Absorbance, Fluorescence Intensity, Luminescence, Reading Options: Top and Bottom, Dispensers: None