missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Angelantoni Industrie™ VBH Compact Microbiological Safety Cabinets

Recirculates 70% of the air and expels 30% in the environment.

Marca:  Angelantoni Industrie™ ST-003009000

Encompass

Codice prodotto. 13565850

  • dietro preventivo / Pezzo

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Supporting structure in sheet steel treated with epoxy paint
  • Inner surfaces of the working area in AISI 304L 2B finishing
  • Tilting front screen made of laminated glass with ergonomic opening angle to 150°
  • Full Frontal closing panel of UV germicidal lamp
  • Worktop lighting with two fluorescent lamps
  • Ventilation system by means of two centrifugal fans with degree of protection IP 55
  • Recirculated air filtration and expulsion carried out with HEPA H14 filters
  • Microprocessor control system

Compliance

EN12469

Specifica

Specifica

Microbiological Safety Cabinets
Inner surface: AISI 304L 2B
IP 4A outlet 55
HEPA H14 filters
Two centrifugal fans
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto
Angelantoni Industrie™ VBH Compact Microbiological Safety Cabinets

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato